Learn More
Cloruro de 2-bromobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-72745
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
7154-66-7
C7H4BrClO
219.46
MFCD00000655
NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
23542
2-cloruro de bromobenzoilo
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
7154-66-7
C7H4BrClO
219.46
MFCD00000655
NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
23542
2-cloruro de bromobenzoilo
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzoyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 11.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6700g/mL
Punto de ebullición 245.0°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4COCl
Índice de refracción 1.5947 to 1.5967
Cantidad 10 mL
Beilstein 09, 348
Gravedad específica 1.67
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in contact with water. Other solubilities: slightly soluble in carbontetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.