Learn More
2-Bromobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10784591
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
392-83-6
C7H4BrF3
225.01
MFCD00000373
RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, o-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid, o-bromobenzyltrifluoride, o-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromotrifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid czech
9806
1-bromo-2-(trifluorometil)benceno
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Br
392-83-6
C7H4BrF3
225.01
MFCD00000373
RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, o-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid, o-bromobenzyltrifluoride, o-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromotrifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid czech
9806
1-bromo-2-(trifluorometil)benceno
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzotrifluoride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.6500g/mL
Punto de ebullición 167°C to 168°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CF3
Índice de refracción 1.4810 to 1.483
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.01
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.