Learn More
2-Bromobenzo[b]thiophene, ≥97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC12210DA
Detalles adicionales : CAS : 5394-13-8 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10633615
  • 147.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
5394-13-8
213.092
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
94786
C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)Br
C8H5BrS
MFCD08435846
2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, 2-bromobenzothiophene, 2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, bromobenzothiophene, 2-bromobenzthiophene, bromobenzo b thiophene, 2-bromo-benzo b thiophene, 2-bromobenzo b-thiophene
2-bromo-1-benzothiophene
Especificación
2-Bromobenzo[b]thiophene
1g
96.5
97%
MFCD08435846
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-benzothiophene
94786
97%
Amber glass bottle
5394-13-8
100.0
C8H5BrS
2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, 2-bromobenzothiophene, 2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, bromobenzothiophene, 2-bromobenzthiophene, bromobenzo b thiophene, 2-bromo-benzo b thiophene, 2-bromobenzo b-thiophene
C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)Br
213.092
213.1
Videos
SDS Documentación