Learn More
2-Bromobenzo[b]tiofeno, ≥97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC12210DE
Detalles adicionales : CAS : 5394-13-8 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10026704
  • 543.00€ / 5 g
Envío estimado: 09-07-2021
5394-13-8
213.092
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
94786
C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)Br
C8H5BrS
MFCD08435846
2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, 2-bromobenzothiophene, bromobenzothiophene, 2-bromobenzthiophene, bromobenzo b thiophene, 2-bromo-benzo b thiophene, 2-bromobenzo b-thiophene
2-bromo-1-benzotiofeno
Especificaciones
2-Bromobenzo[b]thiophene
5394-13-8
100.0
C8H5BrS
2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, 2-bromobenzothiophene, bromobenzothiophene, 2-bromobenzthiophene, bromobenzo b thiophene, 2-bromo-benzo b thiophene, 2-bromobenzo b-thiophene
C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)Br
213.092
213.1
5g
96.5
97%
MFCD08435846
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-benzotiofeno
94786
97%
Videos
SDS Documentos
Certificados