Learn More
2-Bromobenzenesulfonyl chloride, 97%, ACROS Organics™
19.10€ - 68.00€
CAS 2905-25-1
Fórmula molecular C6H4BrClO2S
Molecular Weight (g/mol) 255.52
Número MDL MFCD00051971
InChI Key VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 520403
IUPAC Name 2-bromobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10606403 SDS Ver documentos Acros Organics
306440010
1g Glass bottle 19.10€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
10401501 SDS Ver documentos Acros Organics
306440050
5g Glass bottle 68.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
2905-25-1
255.52
VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
520403
C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)Br
C6H4BrClO2S
MFCD00051971
2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
2-bromobenzenesulfonyl chloride
Especificaciones
2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Glass bottle
50.0°C to 51.0°C
97%
96.0
96% min. (ex Cl) (Argentometry)
BrC6H4SO2Cl
2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzenesulfonyl chloride
520403
Crystalline Powder
Authentic
Yellow
1g
2905-25-1
100.0
C6H4BrClO2S
MFCD00051971
Solubility in water: decomposes
C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)Br
255.52
255.52
97%