Learn More
Cloruro de 2-bromobencenosulfonil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10401501
64.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2905-25-1
C6H4BrClO2S
255.51
MFCD00051971
VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
520403
2-cloruro de bromobencenosulfonilo
ClS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2905-25-1
C6H4BrClO2S
255.51
MFCD00051971
VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
520403
2-cloruro de bromobencenosulfonilo
ClS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50.0°C to 51.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4SO2Cl
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.52
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino