missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromoanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7081599
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
578-57-4
C7H7BrO
187.036
MFCD00000064
HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
11358
1-bromo-2-metoxibenceno
COC1=CC=CC=C1Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
578-57-4
C7H7BrO
187.036
MFCD00000064
HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
11358
1-bromo-2-metoxibenceno
COC1=CC=CC=C1Br

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2-bromoanisol se utilizó en la síntesis de compuestos bifenilos sustituidos no simétricos, que se usan para producir (2-metoxi-fenil)-acetona a una temperatura de 100 °C.

Solubilidad
Soluble en etanol y éter dietílico.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromoanisole
Punto de fusión 2°C to 3°C
Densidad 1.511
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.574
Cantidad 25 g
Beilstein 1859996
Información de solubilidad Soluble in ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'