Learn More
2-Bromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081708
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
615-36-1
C6H6BrN
172.025
MFCD00007632
AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
11992
2-bromoanilina
C1=CC=C(C(=C1)N)Br
615-36-1
C6H6BrN
172.025
MFCD00007632
AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
11992
2-bromoanilina
C1=CC=C(C(=C1)N)Br
2-Bromoaniline is used as a corrosion inhibitor, emulsifying and antiseptic agents. It is used in the rubber industry, e.g. diphenylguanidines, phenylenediamines mercaptobenzothiazoles, aniline ketones and etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromoanilina se utiliza como inhibidor de la corrosión, así como agente emulsionante y antiséptico. Se utiliza en la industria del caucho; por ejemplo, difenilguanidinas, fenilendiaminas, mercaptobenzotiazoles, anilina, cetonas, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 2-8 °C. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos de ácidos, cloroformiatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromoaniline
Punto de fusión 27°C to 31°C
Densidad 1.578
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.