missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Bromo-N-(4-chloro-3-methylphenyl)benzenesulfonamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H60394.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15495716

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

C13H11BrClNO2S
MFCD22683122

Especificaciones

2-Bromo-N-(4-chloro-3-methylphenyl)benzenesulfonamide
C13H11BrClNO2S
360.65
1g
MFCD22683122
97%
Videos
SDS Documentos