Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-D-phenylalanine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63730.03
Detalles adicionales : CAS : 267225-27-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450569
  • 130.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
267225-27-4
244.088
JFVLNTLXEZDFHW-MRVPVSSYSA-N
7023575
C1=CC=C(C(=C1)CC(C(=O)O)N)Br
C9H10BrNO2
MFCD03092959
2-bromo-d-phenylalanine, r-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, d-2-bromophenylalanine, h-d-phe 2-br-oh, 2r-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, d-2-bromophe, d-2-br-phe-oh, o-bromo-d-phenylalanine, r-2-bromophenylalanine, r-2-amino-3-2'-bromophenyl propanoic acid
(2R)-2-amino-3-(2-bromophenyl)propanoic acid
Especificaciones
2-Bromo-D-phenylalanine
C9H10BrNO2
2-bromo-d-phenylalanine, r-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, d-2-bromophenylalanine, h-d-phe 2-br-oh, 2r-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, d-2-bromophe, d-2-br-phe-oh, o-bromo-d-phenylalanine, r-2-bromophenylalanine, r-2-amino-3-2'-bromophenyl propanoic acid
C1=CC=C(C(=C1)CC(C(=O)O)N)Br
244.088
244.09
95%
1g
267225-27-4
MFCD03092959
JFVLNTLXEZDFHW-MRVPVSSYSA-N
(2R)-2-amino-3-(2-bromophenyl)propanoic acid
7023575
Powder
White