Learn More
2-bromo-6-(tetrahidropiran-4-iloxi)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3880810
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
892502-16-8
C10H12BrNO2
258.115
MFCD12198112
VLEKIKTZHYMZEW-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yl oxy pyridine, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy-6-bromopyridine
43811040
2-bromo-6-(oxan-4-iloxi)piridina
C1COCCC1OC2=NC(=CC=C2)Br
892502-16-8
C10H12BrNO2
258.115
MFCD12198112
VLEKIKTZHYMZEW-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yl oxy pyridine, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy-6-bromopyridine
43811040
2-bromo-6-(oxan-4-iloxi)piridina
C1COCCC1OC2=NC(=CC=C2)Br
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.11
Porcentaje de pureza 97%