Learn More
2-Bromo-6-pirrolidin-1-ilpiridina, ≥97 %, Maybridge
Marca: Maybridge CC38010CB
Detalles adicionales : CAS : 230618-41-4 Peso : 0.00025kg
Cantidad | 250mg |
---|
230618-41-4 | |
227.105 | |
HZOWJDJNPISFJC-UHFFFAOYSA-N | |
15470277 | |
C1CCN(C1)C2=NC(=CC=C2)Br |
C9H11BrN2 | |
MFCD08271892 | |
2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, acmc-209g0q, 2-bromo-6-pyrrolizinopyridine, 6-bromo-2-pyrrolidinylpyridine, 2-bromo-6-1-pyrrolidinyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidine-1-yl pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-pyrrolidinyl | |
2-bromo-6-pirrolidin-1-ilpiridina |
Especificaciones
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine | |
250mg | |
89.5 | |
90% | |
MFCD08271892 | |
HZOWJDJNPISFJC-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-6-pirrolidin-1-ilpiridina | |
15470277 | |
90% |
Frasco de vidrio ámbar | |
230618-41-4 | |
100.0 | |
C9H11BrN2 | |
2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, acmc-209g0q, 2-bromo-6-pyrrolizinopyridine, 6-bromo-2-pyrrolidinylpyridine, 2-bromo-6-1-pyrrolidinyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidine-1-yl pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-pyrrolidinyl | |
C1CCN(C1)C2=NC(=CC=C2)Br | |
227.105 | |
227.1 |