Learn More
2-Bromo-6-pirrolidin-1-ilpiridina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174881
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
230618-41-4
C9H11BrN2
227.105
MFCD08271892
HZOWJDJNPISFJC-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, acmc-209g0q, 2-bromo-6-pyrrolizinopyridine, 6-bromo-2-pyrrolidinylpyridine, 2-bromo-6-1-pyrrolidinyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidine-1-yl pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-pyrrolidinyl
15470277
2-bromo-6-pirrolidin-1-ilpiridina
C1CCN(C1)C2=NC(=CC=C2)Br
230618-41-4
C9H11BrN2
227.105
MFCD08271892
HZOWJDJNPISFJC-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, acmc-209g0q, 2-bromo-6-pyrrolizinopyridine, 6-bromo-2-pyrrolidinylpyridine, 2-bromo-6-1-pyrrolidinyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidine-1-yl pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-pyrrolidinyl
15470277
2-bromo-6-pirrolidin-1-ilpiridina
C1CCN(C1)C2=NC(=CC=C2)Br
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1
Porcentaje de pureza 90%