Learn More
2-Bromo-6-nitrotoluene, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 398420250
Detalles adicionales : CAS : 55289-35-5 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10433194
  • 96.70€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
55289-35-5
216.034
LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
123537
CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]
C7H6BrNO2
MFCD00009792
2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
1-bromo-2-methyl-3-nitrobenzene
Especificación
2-Bromo-6-nitrotoluene
Authentic
Beige to Brown
25g
97.5
98%
BrC6H3(CH3)NO2
2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]
216.034
216.03
≥97.5%
113g/mL
Glass bottle
38°C to 42°C
55289-35-5
100.0
C7H6BrNO2
MFCD00009792
LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-methyl-3-nitrobenzene
123537
Low Melting Solid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Bromo-6-nitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentación