missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-6-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3777689
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
55289-35-5
C7H6BrNO2
216.03
MFCD00009792
LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
123537
1-bromo-2-metil-3-nitrobenceno
CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
55289-35-5
C7H6BrNO2
216.03
MFCD00009792
LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
123537
1-bromo-2-metil-3-nitrobenceno
CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-nitrotoluene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 41°C
Color Beige a marrón
Densidad 113g/mL
Punto de ebullición 143°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(CH3)NO2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-6-nitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'