Learn More
2-Bromo-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
6-Bromo-2-picoline is a halogenated pyridine derivative used is a building block in the preparation of nitrogen containing heterocyclic compounds. It may used in following synthesis 6,6?-dimethyl-2,2?-bipyridine, 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanone, 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridine and N,N’-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- diaminocyclohexane (cydiampy).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromo-2-picolina es un derivado de la piridina halogenada utilizado como compuesto básico en la preparación de nitrógeno que contiene compuestos heterocíclicos. Puede usarse en la siguiente síntesis 6,6′-dimetil-2,2′-bipiridina, 6-metil-2-piridil-2-piridil metanona, 2-metil-6-(trimetilsililo)-piridina y N,N’-bis-(6-metilpirid-2-il)-(1R,2R)-1,2- diaminociclohexano (ciampiridina).
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo. No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
La 6-bromo-2-picolina es un derivado de la piridina halogenada utilizado como compuesto básico en la preparación de nitrógeno que contiene compuestos heterocíclicos. Puede usarse en la siguiente síntesis 6,6′-dimetil-2,2′-bipiridina, 6-metil-2-piridil-2-piridil metanona, 2-metil-6-(trimetilsililo)-piridina y N,N’-bis-(6-metilpirid-2-il)-(1R,2R)-1,2- diaminociclohexano (ciampiridina).
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo. No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-methylpyridine |
Densidad | 1.512 |
Punto de ebullición | 102°C to 103°C (20 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 97°C (206°F) |
Índice de refracción | 1.5625 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 107322 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform,ethyl aceate. Not miscible or difficult to mix with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.03 |
Porcentaje de pureza | 98% |