Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-6-methyl-3-nitropyridine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64982.14
Detalles adicionales : CAS : 374633-31-5 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492419
  • 693.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in cool dry place. Keep container tightly closed. Incompatible with oxidizing agents.
Especificaciones
374633-31-5
217.022
IHHLJCDGOSZFTB-UHFFFAOYSA-N
24728013
CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Br
C6H5BrN2O2
MFCD03095212
2-bromo-3-nitro-6-methylpyridine, 2-bromo-3-nitro-6-picoline, 2-bromo-6-methyl-3-nitro-pyridine, 2-bromo-3-nitro-6-methyl pyridine, pubchem5954, acmc-209it3, ksc496c9p, 6-bromo-5-nitro-2-picoline, pyridine, 2-bromo-6-methyl-3-nitro, 2-bromo-6-methyl-3-nitropyridinemethyl 6-bromomethyl nicotinate
2-bromo-6-methyl-3-nitropyridine
Especificaciones
2-Bromo-6-methyl-3-nitropyridine
25g
C6H5BrN2O2
138200
IHHLJCDGOSZFTB-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-methyl-3-nitropyridine
24728013
Solid
White
374633-31-5
MFCD03095212
2-bromo-3-nitro-6-methylpyridine, 2-bromo-3-nitro-6-picoline, 2-bromo-6-methyl-3-nitro-pyridine, 2-bromo-3-nitro-6-methyl pyridine, pubchem5954, acmc-209it3, ksc496c9p, 6-bromo-5-nitro-2-picoline, pyridine, 2-bromo-6-methyl-3-nitro, 2-bromo-6-methyl-3-nitropyridinemethyl 6-bromomethyl nicotinate
CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Br
217.022
217.02
98%
Videos
SDS Documentos