Learn More
2-Bromo-6-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10413474
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
40473-07-2
C6H6BrNO
188.02
MFCD00088345
KMODISUYWZPVGV-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-methoxy-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxypyridine, 2-methoxy-6-bromo pyridine, buttpark 82\06-06, 2-brom-6-methoxypyridin, zlchem 781, pubchem9206, acmc-209jec, 2-bromo-6-methoxy-pyridin
256810
2-bromo-6-metoxipiridina
COC1=CC=CC(Br)=N1
40473-07-2
C6H6BrNO
188.02
MFCD00088345
KMODISUYWZPVGV-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-methoxy-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxypyridine, 2-methoxy-6-bromo pyridine, buttpark 82\06-06, 2-brom-6-methoxypyridin, zlchem 781, pubchem9206, acmc-209jec, 2-bromo-6-methoxy-pyridin
256810
2-bromo-6-metoxipiridina
COC1=CC=CC(Br)=N1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methoxypyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.5300g/mL
Punto de ebullición 206°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-6-methoxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.