Learn More
2-Bromo-6-(hidroximetil)piridina, 96 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 426310010
Detalles adicionales : CAS : 33674-96-3 Peso : 0.00100kg
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 1g |
33674-96-3 | |
188.02 | |
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N | |
3517811 | |
C1=CC(=NC(=C1)Br)CO |
C6H6BrNO | |
MFCD04039884 | |
6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol | |
(6-bromopiridin-2-il)metanol |
Especificaciones
2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine | |
Authentic | |
Frasco de vidrio | |
Blanco | |
1g | |
95.0 | |
95% min. (GC) | |
MFCD04039884 | |
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N | |
(6-bromopiridin-2-il)metanol | |
3517811 | |
Polvo |
>110°C | |
Consistent with structure (1H-NMR) | |
246°C | |
34°C to 39°C | |
33674-96-3 | |
100.0 | |
C6H6BrNO | |
6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol | |
C1=CC(=NC(=C1)Br)CO | |
188.02 | |
188.02 | |
96% |
Seguridad y manipulación
- 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.