Learn More
2-Bromo-6-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055963
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
360575-28-6
C7H4BrFO
203.01
MFCD03407341
PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2-fluorobenzaldehyde, 2-bromo-6-fluorobenzenecarbaldehyde, 2-bromo-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-bromobenzaldehyde, 6-fluoro-2-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-6-fluoro, pubchem1419, acmc-1afpf, ksc497k8t
22473977
2-bromo-6-fluorobenzaldehído
C1=CC(=C(C(=C1)Br)C=O)F
360575-28-6
C7H4BrFO
203.01
MFCD03407341
PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2-fluorobenzaldehyde, 2-bromo-6-fluorobenzenecarbaldehyde, 2-bromo-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-bromobenzaldehyde, 6-fluoro-2-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-6-fluoro, pubchem1419, acmc-1afpf, ksc497k8t
22473977
2-bromo-6-fluorobenzaldehído
C1=CC(=C(C(=C1)Br)C=O)F
It is a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 43°C to 47°C
Densidad 1.70 g/mL
Punto de ebullición 100°C to 102°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2573976
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido