missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-6-fluoroanilina, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4090018
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
65896-11-9
C6H5BrFN
190.02
MFCD01310982
ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-fluorobenzenamine, 2-bromo-6-fluoro-aniline, 2-bromo-6-fluoro aniline, 2-bromo-6-fluorophenylamine, pubchem2923, acmc-209nsu, 2-bromo-6-flouroaniline, ksc493o8h
2782940
2-bromo-6-fluoroanilina
NC1=C(F)C=CC=C1Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
65896-11-9
C6H5BrFN
190.02
MFCD01310982
ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-fluorobenzenamine, 2-bromo-6-fluoro-aniline, 2-bromo-6-fluoro aniline, 2-bromo-6-fluorophenylamine, pubchem2923, acmc-209nsu, 2-bromo-6-flouroaniline, ksc493o8h
2782940
2-bromo-6-fluoroanilina
NC1=C(F)C=CC=C1Br
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-fluoroaniline
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.6740g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(F)NH2
Índice de refracción 1.5810 to 1.5830 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.674
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-6-fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'