Learn More
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 96%
Product Code. 11395647
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11395647 5 g 5g
11385647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11395647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043381.06
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 50488-42-1 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine is a substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of a Refomatsky reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50488-42-1
Molecular Formula C6H3BrF3N
Molecular Weight (g/mol) 225.996
MDL Number MFCD00153086
InChI Key GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 6-bromo-3-trifluoromethylpyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-trifluormethyl pyridin, 2-bromo-5-trilfuoromethylpyridine, pubchem3005
PubChem CID 2736434
IUPAC Name 2-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)Br
Spezifikation
Melting Point 45°C to 47°C
Boiling Point 78°C to 81°C (30 mmHg)
Quantity 5 g
Solubility Information Soluble in methanol and ethanol.
Formula Weight 226
Percent Purity 96%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material 2-Bromo-5- (trifluoromethyl)pyridine
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.