missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-piridinametanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7041222
28.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
122306-01-8
C6H6BrNO
188.024
MFCD04974508
QPPDKOIDAYZUHN-UHFFFAOYSA-N
6-bromopyridin-3-yl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-3-yl methanol, 2-bromo-pyridin-5-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridyl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 6-bromo-3-pyridinyl methanol, 6-bromopyridine-3-methanol
6421249
(6-bromopiridin-3-il)metanol
C1=CC(=NC=C1CO)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
122306-01-8
C6H6BrNO
188.024
MFCD04974508
QPPDKOIDAYZUHN-UHFFFAOYSA-N
6-bromopyridin-3-yl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-3-yl methanol, 2-bromo-pyridin-5-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridyl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 6-bromo-3-pyridinyl methanol, 6-bromopyridine-3-methanol
6421249
(6-bromopiridin-3-il)metanol
C1=CC(=NC=C1CO)Br

2-Bromo-5-pyridinemethanol is used as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2-bromo-5-piridinametanol se utiliza como intermedio farmacéutico.

Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-pyridinemethanol
Punto de fusión 48°C to 51°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'