missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-nitrotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022092
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3034-48-8
C3HBrN2O2S
209.02
MFCD00005317
ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-nitrothiazole, thiazole, 2-bromo-5-nitro, 5-nitro-2-bromothiazole, pubchem11070, acmc-1ad6f, 2-bromo-5-nitro-thiazole, 4-27-00-00963 beilstein handbook reference, 2-bromo-5-nitrothiozole, #
18211
2-bromo-5-nitro-1,3-tiazol
[O-][N+](=O)C1=CN=C(Br)S1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3034-48-8
C3HBrN2O2S
209.02
MFCD00005317
ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-nitrothiazole, thiazole, 2-bromo-5-nitro, 5-nitro-2-bromothiazole, pubchem11070, acmc-1ad6f, 2-bromo-5-nitro-thiazole, 4-27-00-00963 beilstein handbook reference, 2-bromo-5-nitrothiozole, #
18211
2-bromo-5-nitro-1,3-tiazol
[O-][N+](=O)C1=CN=C(Br)S1

2-Bromo-5-nitrothiazole is used as a building block. It is used as an intermediate to produce other chemicals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2-bromo-5-nitrotiazol se utiliza como compuesto básico. Se utiliza como sustancia intermedia para producir otros productos químicos.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitrothiazole
Punto de fusión 85°C to 90°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4856
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.03
Porcentaje de pureza 98%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'