missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-5-nitropiridina, + 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
2-El bromo-5-nitropiridina se utilizó en la preparación de protegidos por boc (piperazin-1-ilmetil) a través de un acoplamiento Suzuki-Miyaura mediado por microondas con ésteres de pinacol del ácido (boc-piperazin-1-ilmetil)borónico. También se utilizó en la síntesis de análogos de 2-piridil. Las 5-nitro-2-etinilpiridinas sustituidas fueron sintetizadas por la reacción de Sonogashira de 2-bromo-5-5nitropiridina con acetilenos terminales.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
2-El bromo-5-nitropiridina se utilizó en la preparación de protegidos por boc (piperazin-1-ilmetil) a través de un acoplamiento Suzuki-Miyaura mediado por microondas con ésteres de pinacol del ácido (boc-piperazin-1-ilmetil)borónico. También se utilizó en la síntesis de análogos de 2-piridil. Las 5-nitro-2-etinilpiridinas sustituidas fueron sintetizadas por la reacción de Sonogashira de 2-bromo-5-5nitropiridina con acetilenos terminales.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-nitropyridine |
Punto de fusión | 136°C to 140°C |
Punto de ebullición | 145°C to 147°C (10 mmHg) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 120901 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'