Learn More
Ácido de 2-bromo-5-nitrobenzoico, Thermo Scientific™
Catalog Number p-75525
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
943-14-6
C7H4BrNO4
246.02
MFCD00134558
UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-nitrobenzoic acid, 2-bromo-5-nitrobenzic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzoicacid, 2-bromo-5-nitro benzoic acid, pubchem3821, acmc-209rrc, ksc494m1r, paragos 440009, timtec-bb sbb003179
243025
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Br
943-14-6
C7H4BrNO4
246.02
MFCD00134558
UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-nitrobenzoic acid, 2-bromo-5-nitrobenzic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzoicacid, 2-bromo-5-nitro benzoic acid, pubchem3821, acmc-209rrc, ksc494m1r, paragos 440009, timtec-bb sbb003179
243025
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Br
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 180°C to 181°C
Color De beige a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.02
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.