Learn More
2-Bromo-5-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10004003
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
10403-47-1
C6H5BrN2O2
217.02
MFCD00051578
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
82607
2-bromo-5-nitroanilina
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
10403-47-1
C6H5BrN2O2
217.02
MFCD00051578
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
82607
2-bromo-5-nitroanilina
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitroaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 138°C to 142°C
Color Caqui a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas cristalinas finas o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.