Learn More
2-Bromo-5-metiltiofeno, estabilizado con cobre (0,1 %) y bicarbonato de sodio (0,4 %), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10419238
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
765-58-2
C5H5BrS
177.06
MFCD00130103
ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-methyl-thiophene, 2-bromo-5-methyl thiophene, thiophene, 2-bromo-5-methyl, 2-methyl-5-bromothiophene, 2-brom-5-methylthiophen, zlchem 358, pubchem5193, acmc-1beki, 2-methyl-5-bromothiphene, 5-bromo-2-methylthiophene
69831
2-bromo-5-metiltiofeno
CC1=CC=C(S1)Br
765-58-2
C5H5BrS
177.06
MFCD00130103
ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-methyl-thiophene, 2-bromo-5-methyl thiophene, thiophene, 2-bromo-5-methyl, 2-methyl-5-bromothiophene, 2-brom-5-methylthiophen, zlchem 358, pubchem5193, acmc-1beki, 2-methyl-5-bromothiphene, 5-bromo-2-methylthiophene
69831
2-bromo-5-metiltiofeno
CC1=CC=C(S1)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methylthiophene, stabilised with Copper (0.1%) and Sodium bicarbonate (0.4%)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Punto de ebullición 65°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Estabilizante stabilizer - Cu (0.1%), NaHCO3 (0.4%)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.06
Porcentaje de pureza ≥94.0%
Forma física Líquido que puede contener un poco de precipitado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-methylthiophene, stabilised with Copper (0.1%) and Sodium bicarbonate (0.4%), 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.