Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-5-methylaniline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61639.06
Detalles adicionales : CAS : 53078-85-6 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448198
  • 59.90€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
53078-85-6
186.052
QTAQWOXSUFGGKH-UHFFFAOYSA-N
6422065
CC1=CC(=C(C=C1)Br)N
C7H8BrN
MFCD01806278
2-bromo-5-methylbenzenamine, 2-bromo-5-methylphenylamine, 2-bromo-5-methyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-5-methyl, 3-amino-4-bromotoluene, 2-bromo-5-methyl-aniline, 6-bromo-m-toluidine, 2-bromo-5-methyl aniline, pubchem4337, 2-bromo-5-methylbenz
2-bromo-5-methylaniline
Especificaciones
2-Bromo-5-methylaniline
>110°C (230°F)
5g
C7H8BrN
UN2811
QTAQWOXSUFGGKH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-methylaniline
6422065
Solid
1.486 g/mL
1.603
53078-85-6
MFCD01806278
2-bromo-5-methylbenzenamine, 2-bromo-5-methylphenylamine, 2-bromo-5-methyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-5-methyl, 3-amino-4-bromotoluene, 2-bromo-5-methyl-aniline, 6-bromo-m-toluidine, 2-bromo-5-methyl aniline, pubchem4337, 2-bromo-5-methylbenz
CC1=CC(=C(C=C1)Br)N
186.052
186.05
97%
Videos
SDS Documentos