missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-metil-4-feniltiazol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7034540
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
412923-45-6
C10H8BrNS
254.145
MFCD11220230
RNOQQISGUQUJMQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-methyl-4-phenylthiazole, thiazole, 2-bromo-5-methyl-4-phenyl, hydrochloride 1:1
49651940
2-bromo-5-metil-4-fenil-1,3-tiazol
CC1=C(N=C(S1)Br)C2=CC=CC=C2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
412923-45-6
C10H8BrNS
254.145
MFCD11220230
RNOQQISGUQUJMQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-methyl-4-phenylthiazole, thiazole, 2-bromo-5-methyl-4-phenyl, hydrochloride 1:1
49651940
2-bromo-5-metil-4-fenil-1,3-tiazol
CC1=C(N=C(S1)Br)C2=CC=CC=C2

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methyl-4-phenylthiazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.14
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'