Learn More
Bromuro de 2-bromo-5-metoxibencil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056188
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
19614-12-1
C8H8Br2O
279.959
MFCD00078664
MURVUTUZSUEIGI-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-methoxybenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl-4-methoxybenzene, 2-bromo-5-methoxybenzylbromide, 4-bromo-3-bromomethyl anisole, 2-bromo-5-methoxy-benzyl bromide, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl-4-methoxy, 4-bromo-3-bromomethyl-1-methoxybenzene, pubchem18176, acmc-20a5x2, 4-bromo3-bromomethylanisole
3525951
1-bromo-2-(bromometil)-4-metoxibenceno
COC1=CC(=C(C=C1)Br)CBr
19614-12-1
C8H8Br2O
279.959
MFCD00078664
MURVUTUZSUEIGI-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-methoxybenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl-4-methoxybenzene, 2-bromo-5-methoxybenzylbromide, 4-bromo-3-bromomethyl anisole, 2-bromo-5-methoxy-benzyl bromide, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl-4-methoxy, 4-bromo-3-bromomethyl-1-methoxybenzene, pubchem18176, acmc-20a5x2, 4-bromo3-bromomethylanisole
3525951
1-bromo-2-(bromometil)-4-metoxibenceno
COC1=CC(=C(C=C1)Br)CBr
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Punto de fusión 90°C to 94°C (literature)
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1945118
Información de solubilidad Soluble in hot methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido