Learn More
Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11494963
460.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22921-68-2
C8H7BrO3
231.045
MFCD00020214
ODHJOROUCITYNF-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-m-anisic acid, 2-bromo-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy, 5-methoxy-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid, pubchem2674, acmc-1clk6, ksc205k0l, rarechem al be 1111, 2-bromo-5-methoxy benzoic acid
89906
ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico
COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22921-68-2
C8H7BrO3
231.045
MFCD00020214
ODHJOROUCITYNF-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-m-anisic acid, 2-bromo-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy, 5-methoxy-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid, pubchem2674, acmc-1clk6, ksc205k0l, rarechem al be 1111, 2-bromo-5-methoxy benzoic acid
89906
ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico
COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 156°C to 160°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 639763
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza ≥98%