missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Bromo-5-iodobenzonitrile, 98%

153.00€ - 459.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 1252046-13-1
Fórmula molecular C7H3BrIN
Molecular Weight (g/mol) 307.916
Número MDL MFCD09025663
InChI Key KXTNUMXYGMBTSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2-bromo-5-iodo
PubChem CID 45040712
IUPAC Name 2-bromo-5-iodobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C#N)Br
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15447888 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61361.MD
250mg 153.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
15437888 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61361.03
1g 459.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1252046-13-1
307.916
KXTNUMXYGMBTSV-UHFFFAOYSA-N
45040712
C1=CC(=C(C=C1I)C#N)Br
C7H3BrIN
MFCD09025663
benzonitrile, 2-bromo-5-iodo
2-bromo-5-iodobenzonitrile

Especificaciones

250mg
Light Sensitive
1252046-13-1
MFCD09025663
benzonitrile, 2-bromo-5-iodo
C1=CC(=C(C=C1I)C#N)Br
307.916
307.91
98%
2-Bromo-5-iodobenzonitrile
Brown
C7H3BrIN
UN3439
KXTNUMXYGMBTSV-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-iodobenzonitrile
45040712
Powder