Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-5-fluorophenyl acetic acid, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62005.03
Detalles adicionales : CAS : 739336-26-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498598
  • 162.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
739336-26-6
233.036
BPNWLZNAKZSBHH-UHFFFAOYSA-N
2773927
C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)Br
C8H6BrFO2
MFCD03094440
2-bromo-5-fluorophenylacetic acid, 2-2-bromo-5-fluorophenyl acetic acid, 2-bromo-5-fluorophenyl acetic acid, 2-bromo-5-fluorophenylaceticacid, 2-bromo-5-fulorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenyl-acetic acid, pubchem16327, 2-2-bromo-5-fluoro-phenyl acetic acid, acmc-209osx
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Especificaciones
2-Bromo-5-fluorophenyl acetic acid
1g
C8H6BrFO2
2-bromo-5-fluorophenylacetic acid, 2-2-bromo-5-fluorophenyl acetic acid, 2-bromo-5-fluorophenyl acetic acid, 2-bromo-5-fluorophenylaceticacid, 2-bromo-5-fulorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenyl-acetic acid, pubchem16327, 2-2-bromo-5-fluoro-phenyl acetic acid, acmc-209osx
C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)Br
233.036
233.03
96%
113°C to 114°C
739336-26-6
MFCD03094440
BPNWLZNAKZSBHH-UHFFFAOYSA-N
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
2773927
Solid
Videos
SDS Documentos