Learn More
Alcohol de 2-bromo-5-fluorobenílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol is used as intermediates in pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 2-bromo-5-fluorobencílico se utiliza como intermedio en la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
El alcohol 2-bromo-5-fluorobencílico se utiliza como intermedio en la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol |
Punto de fusión | 91°C to 94°C |
Color | Amarillo |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.02 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |