missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico, 99 %, Acros Organics™

Catalog Number 15585096
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
394-28-5
C7H3BrFO2
218.00
MFCD00142874
OQBMJMJZMDBQSM-UHFFFAOYSA-M
benzoic acid, 2-bromo-5-fluoro, 5-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-fluoro-benzoic acid, 2-bromo-5-fluorobenzoicacid, 2-bromo-5-fluorbenzoic acid, buttpark 19\01-66, pubchem1315, acmc-1ahhq, ksc226g3p, rarechem al bo 0747
2778181
ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico
[O-]C(=O)C1=CC(F)=CC=C1Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
394-28-5
C7H3BrFO2
218.00
MFCD00142874
OQBMJMJZMDBQSM-UHFFFAOYSA-M
benzoic acid, 2-bromo-5-fluoro, 5-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-fluoro-benzoic acid, 2-bromo-5-fluorobenzoicacid, 2-bromo-5-fluorbenzoic acid, buttpark 19\01-66, pubchem1315, acmc-1ahhq, ksc226g3p, rarechem al bo 0747
2778181
ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico
[O-]C(=O)C1=CC(F)=CC=C1Br
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 156.0°C to 158.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.01
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-fluorobenzoic acid, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'