Learn More
2-Bromo-5-fluoroanilina, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10400514
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1003-99-2
C6H5BrFN
190.01
MFCD00070750
FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzenamine, 2-bromo-5-fluoro-aniline, 2-bromo-5-fluoro-phenylamine, 2-bromo-5-fluoro-benzenamine, 2-bromo-5-fluorophenylamine, pubchem1524, 5-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-5-fluoro aniline, acmc-1c3a5
2773317
2-bromo-5-fluoroanilina
C1=CC(=C(C=C1F)N)Br
1003-99-2
C6H5BrFN
190.01
MFCD00070750
FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzenamine, 2-bromo-5-fluoro-aniline, 2-bromo-5-fluoro-phenylamine, 2-bromo-5-fluoro-benzenamine, 2-bromo-5-fluorophenylamine, pubchem1524, 5-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-5-fluoro aniline, acmc-1c3a5
2773317
2-bromo-5-fluoroanilina
C1=CC(=C(C=C1F)N)Br
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluoroaniline
Punto de fusión 43°C to 47°C
Punto de ebullición 109°C to 110°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(F)NH2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.