Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64208.03
Detalles adicionales : CAS : 652160-72-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451309
  • 342.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Especificaciones
652160-72-0
220.985
XJFDIIHIXNIWQH-UHFFFAOYSA-N
20791243
C1=C(C(=NC=C1F)Br)[N+](=O)[O-]
C5H2BrFN2O2
MFCD05662387
2-bromo-3-nitro-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-2-nitropyrdine, 2-bromo-5-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine,2-bromo-5-fluoro-3-nitro, pyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-nitro, pubchem14284, 2-bromo-3-nitro-5-fluoro pyridine, 2-bromanyl-5-fluoranyl-3-nitro-pyridine
2-bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Especificaciones
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
1g
C5H2BrFN2O2
14253146
XJFDIIHIXNIWQH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
20791243
Solid
Orange
652160-72-0
MFCD05662387
2-bromo-3-nitro-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-2-nitropyrdine, 2-bromo-5-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine,2-bromo-5-fluoro-3-nitro, pyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-nitro, pubchem14284, 2-bromo-3-nitro-5-fluoro pyridine, 2-bromanyl-5-fluoranyl-3-nitro-pyridine
C1=C(C(=NC=C1F)Br)[N+](=O)[O-]
220.985
220.99
95%
Videos
SDS Documentos