missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-fluoro-3-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7032477
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
38186-85-5
C6H5BrFN
190.02
MFCD09835355
QLBXFAJGMGFVCN-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-fluoro-3-picoline, 2-bromo-5-fluoro-3-methyl pyridine, pyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-methyl, 2-bromo-5-fluoro-3-methyl-pyridine, 5-fluoro-2-bromo-3-methyl-pyridine, pubchem5965, acmc-209iyg, 2-bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
24820320
2-bromo-5-fluoro-3-metilpiridina
CC1=CC(F)=CN=C1Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
38186-85-5
C6H5BrFN
190.02
MFCD09835355
QLBXFAJGMGFVCN-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-fluoro-3-picoline, 2-bromo-5-fluoro-3-methyl pyridine, pyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-methyl, 2-bromo-5-fluoro-3-methyl-pyridine, 5-fluoro-2-bromo-3-methyl-pyridine, pubchem5965, acmc-209iyg, 2-bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
24820320
2-bromo-5-fluoro-3-metilpiridina
CC1=CC(F)=CN=C1Br

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Índice de refracción 1.5385
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'