missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-4-trifluorometoxianilina, 98 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-3777750
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
175278-17-8
C7H5BrF3NO
256.02
MFCD00203478
ROSTYHNIIDIBEG-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 2-bromo-4-tirfluoromethoxyaniline, 2-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethoxy, 2-bromo-4-trifluoromethoxy phenylamine, acmc-1c8k7, ksc495e4t, 2-bromo-4 trifluoromethoxy aniline
688296
2-bromo-4-(trifluorometoxi)anilina
NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
175278-17-8
C7H5BrF3NO
256.02
MFCD00203478
ROSTYHNIIDIBEG-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 2-bromo-4-tirfluoromethoxyaniline, 2-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethoxy, 2-bromo-4-trifluoromethoxy phenylamine, acmc-1c8k7, ksc495e4t, 2-bromo-4 trifluoromethoxy aniline
688296
2-bromo-4-(trifluorometoxi)anilina
NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1Br

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Naranja amarillento a amarillo
Densidad 1.6930g/mL
Punto de ebullición 60°C to 64°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5030 to 1.505
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.693
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'