Learn More
2-Bromo-4'-metilpropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used as intermediate for 4-methylmethcathinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes. También se utiliza como intermedio para conseguir 4-metiltimetcatinona.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes. También se utiliza como intermedio para conseguir 4-metiltimetcatinona.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2207628 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.1 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |