Learn More
Ácido 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10446472
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
40003-41-6
C5H4BrNO2S
222.056
MFCD03822128
HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methylthiazol-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl, maybridge3_004237, pubchem23205, acmc-209x4s, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-5-thiazole carboxylic acid
2824058
ácido 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
CC1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
40003-41-6
C5H4BrNO2S
222.056
MFCD03822128
HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methylthiazol-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl, maybridge3_004237, pubchem23205, acmc-209x4s, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-5-thiazole carboxylic acid
2824058
ácido 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
CC1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.06
Porcentaje de pureza 90%