Learn More
Cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonil se utiliza como un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/ humedad y bases.
El cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonil se utiliza como un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/ humedad y bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride |
Densidad | 1.87 |
Punto de ebullición | 264°C to 265°C |
Índice de refracción | 1.578 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2920 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.51 |
Porcentaje de pureza | 97% |