Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-4-fluoroaniline, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A11751.14
Detalles adicionales : CAS : 1003-98-1 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499293
  • 128.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1003-98-1
190.015
YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
242873
C1=CC(=C(C=C1F)Br)N
C6H5BrFN
MFCD00042462
2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
2-bromo-4-fluoroaniline
Especificaciones
2-Bromo-4-fluoroaniline
221°C
1003-98-1
MFCD00042462
2802562
YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-fluoroaniline
242873
98%
104°C (219°F)
25g
C6H5BrFN
UN2810
2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
C1=CC(=C(C=C1F)Br)N
190.015
190.01