Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-4-clorofenol, +98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A16218.14
Detalles adicionales : CAS : 695-96-5 Peso : 0.02500kg
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443317
  • 35.66€ / 25 g
En stock, listo para ser enviado: 4
695-96-5
207.451
ZIYRDJLAJYTELF-UHFFFAOYSA-N
69670
C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)O
C6H4BrClO
MFCD00002319
phenol, 2-bromo-4-chloro, 4-chloro-2-bromophenol, 2-bromo-4-chloro-phenol, 4-chloro-2-bromo phenol, pubchem3594, 2-bromo-4-chorophenol, acmc-1ayt0, akos bbb/602, ksc493o9n, 2-bromo-4-chlorophenol
2-bromo-4-clorofenol
Especificaciones
2-Bromo-4-chlorophenol
Phenol-like
31°C to 35°C
695-96-5
MFCD00002319
phenol, 2-bromo-4-chloro, 4-chloro-2-bromophenol, 2-bromo-4-chloro-phenol, 4-chloro-2-bromo phenol, pubchem3594, 2-bromo-4-chorophenol, acmc-1ayt0, akos bbb/602, ksc493o9n, 2-bromo-4-chlorophenol
C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)O
207.451
207.46
>110°C (230°F)
230°C to 232°C
25g
C6H4BrClO
2042871
ZIYRDJLAJYTELF-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-clorofenol
69670
≥98%
Videos
SDS Documentos