Learn More
2'-Bromo-4-cloroacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-72678
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
536-38-9
C8H6BrClO
233.49
MFCD00000625
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
68303
2-bromo-1-(4-clorofenil)etanona
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
536-38-9
C8H6BrClO
233.49
MFCD00000625
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
68303
2-bromo-1-(4-clorofenil)etanona
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4′-chloroacetophenone
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 99.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 1% max. (70°C, 2 hr.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4COCH2Br
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 285
Índice Merck 15, 2156
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.49
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4'-chloroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.