Learn More
2-Bromo-4-cloro-1-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812754
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
31928-44-6
C6H3BrClI
317.36
CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
13741326
2-bromo-4-cloro-1-yodobenceno
C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
31928-44-6
C6H3BrClI
317.36
CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
13741326
2-bromo-4-cloro-1-yodobenceno
C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(Cl)I
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.36
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2