missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-4,6-di-terc-butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021045
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20834-61-1
C14H21BrO
285.225
MFCD00051597
DIWZVAHZEOFSLS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4,6-di-t-butylphenol, 2,4-di-tert-butyl-6-bromophenol, phenol, 2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, phenol,2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, acmc-1crlp, 4,6-di-t-butyl-2-bromophenol, 6-bromo-2,4-di-t-butylphenol, 2-bromo4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4, 6-di-tert-butylphenol
519822
2-bromo-4,6-diterc-butilfenol
CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)C(C)(C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20834-61-1
C14H21BrO
285.225
MFCD00051597
DIWZVAHZEOFSLS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4,6-di-t-butylphenol, 2,4-di-tert-butyl-6-bromophenol, phenol, 2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, phenol,2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, acmc-1crlp, 4,6-di-t-butyl-2-bromophenol, 6-bromo-2,4-di-t-butylphenol, 2-bromo4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4, 6-di-tert-butylphenol
519822
2-bromo-4,6-diterc-butilfenol
CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)C(C)(C)C

It is used in pharmaceutical intermediates and as medicine. When 2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol was treated with potassium ferricyanide in benzene 1,4-dihydro-4-bromo-2,4,6,8-tetra-tert-butyl-1-oxodibenzofuran was yielded with a small amount of 2,4,6,8-tetra-tert-butyldibenzofuran.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se utiliza en intermediarios armacéuticos y como medicamento. Cuando se trató el 2-bromo-4,6-di-terc-butilfenol con ferricianuro potásico en benceno, se produjo 1,4-dihidro-4-bromo-2,4,6,8-tetra-terc-butil-1-oxodibenzofurano con una pequeña cantidad de 2,4,6,8-tetra-terc-butildibenzofurano.

Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Punto de fusión 55°C to 59°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2100150
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.23
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'