Learn More
Alcohol2-bromo-4,5-dimetoxibenzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-73981
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
54370-00-2
C9H11BrO3
247.088
MFCD02093896
SDZSRNYOXRHPHZ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methan-1-ol, phenylmethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxy-phenyl-methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol #, 2-bromanyl-4,5-dimethoxy-phenyl methanol
618887
(2-bromo-4,5-dimetoxifenil)metanol
COC1=C(C=C(C(=C1)CO)Br)OC
54370-00-2
C9H11BrO3
247.088
MFCD02093896
SDZSRNYOXRHPHZ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methan-1-ol, phenylmethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxy-phenyl-methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol #, 2-bromanyl-4,5-dimethoxy-phenyl methanol
618887
(2-bromo-4,5-dimetoxifenil)metanol
COC1=C(C=C(C(=C1)CO)Br)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 100.0°C
Color Rosa purpúreo a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water., insoluble in hexane, soluble in acetone, chloroform, dichloromethane, e, hylacetate, methanol, toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.