Learn More
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055910
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
476620-54-9
C7H3BrF2O
221.001
MFCD16659662
ZHSZEWFWVDLMDL-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-bromo-4,5-difluoro, acmc-209ka1, 2-bromo-4,5-difluoro-benzaldehyde
21867425
2-bromo-4,5-difluorobenzaldehído
C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C=O
476620-54-9
C7H3BrF2O
221.001
MFCD16659662
ZHSZEWFWVDLMDL-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-bromo-4,5-difluoro, acmc-209ka1, 2-bromo-4,5-difluoro-benzaldehyde
21867425
2-bromo-4,5-difluorobenzaldehído
C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C=O
It is an important intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio que se utiliza en síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 20365202
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo